AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren | Avantor
Exsikkatoren
Exsikkator, 200 DN, 175 mm, 235×230 mm
Artikelnr. 467-2120
Anbieter:   KARTELL
Exsikkatoren
Artikelnr. 467-2120
Anbieter:  KARTELL
Exsikkatoren
Exsikkatoren
Exsikkator, 200 DN, 175 mm, 235×230 mm
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparente Polycarbonat-Haube mit Polypropylen-Unterteil. Durch das Dichtungsventil mit Feinregulierung kann die Luft ohne Turbulenzen in den Exsikkator zurückgelassen werden. Dies verhindert, dass der Inhalt beeinträchtigt wird.
  • Implosionssicher
  • Vakuumbeständig bis 740 mm Hg mit einem max. Verlust von 20 mm innerhalb von 24 Stunden
  • Inklusive abnehmbarem Einsatz für Trocknungsmittel
 : Inklusive Vakuumhahn und O-Ring.
Spezifikationen
  • Nenngröße:
    200 DN
  • Typ:
    Exsikkator
  • Nutzbare Höhe:
    175 mm
  • Ø-A×H:
    235×230 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 467-2290
    Ersatz-Vakuumventil für Exsikkatoren
    __
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 467-2215
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 467-2220
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 467-2225
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 10,60 €