Bechergläser, niedrige Form
50 ml, , 60 mm, 41 mm, 2 ml
Catalog # 213-1632
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:41 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:02