AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
500 ml, 119 mm, 87 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-0196
Anbieter:   KARTELL
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-0196
Anbieter:  KARTELL
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
500 ml, 119 mm, 87 mm, 10 ml
Preis
8,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    87 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    119 mm
  • Seq:
    05