Becher, niedrige Form
250 ml, 95 mm, 71 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-0195
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
- Ext.Ø:71 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:04