AuftragsverfolgungKontakt
Analysentrichter | Avantor
Analysentrichter
282 mm, 143 mm, 14 mm, 183 mm
Artikelnr. 221-1819
Anbieter:   KARTELL
Analysentrichter
Artikelnr. 221-1819
Anbieter:  KARTELL
Analysentrichter
Analysentrichter
282 mm, 143 mm, 14 mm, 183 mm
Preis
13,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Dokumente
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    183 mm
  • Länge:
    282 mm
  • Stiel A-Ø:
    14 mm
  • Stiel Länge:
    143 mm