Analysentrichter
230 mm, 115 mm, 14 mm, 150 mm
Artikelnr. 221-1818
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
- Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
- Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Dokumente
KART155_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:150 mm
- Länge:230 mm
- Stiel A-Ø:14 mm
- Stiel Länge:115 mm