Analysentrichter
177 mm, 86 mm, 11 mm, 120 mm
Artikelnr. 221-1520
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
- Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
- Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:120 mm
- Länge:177 mm
- Stiel A-Ø:11 mm
- Stiel Länge:86 mm