Analysentrichter
152 mm, 82 mm, 11 mm, 100 mm
Catalog # 221-1816
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
- Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
- Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Trichter A-Ø:100 mm
- Länge:152 mm
- Stiel A-Ø:11 mm
- Stiel Länge:82 mm