Analysentrichter
127 mm, 69 mm, 10 mm, 81 mm
Artikelnr. 221-1815
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
- Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
- Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:81 mm
- Länge:127 mm
- Stiel A-Ø:10 mm
- Stiel Länge:69 mm