AuftragsverfolgungKontakt
Analysentrichter
Analysentrichter
112 mm, 63 mm, 9 mm, 66 mm
Catalog # 221-1814
Supplier:   KARTELL
Analysentrichter
Catalog # 221-1814
Supplier:  KARTELL
Analysentrichter
Analysentrichter
112 mm, 63 mm, 9 mm, 66 mm
Price
9,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Documents
Specifications
  • Trichter A-Ø:
    66 mm
  • Länge:
    112 mm
  • Stiel A-Ø:
    9 mm
  • Stiel Länge:
    63 mm