AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenzylinder | Avantor
Instrumentenzylinder
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
Artikelnr. 216-1480
Anbieter:   KARTELL
Instrumentenzylinder
Artikelnr. 216-1480
Anbieter:  KARTELL
Instrumentenzylinder
Instrumentenzylinder
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
Preis
16,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Robust
  • Flüssigkeitsdicht
Ideal zur Aufbewahrung von Instrumenten, Pipetten, Thermometer und vielen anderen Labormaterialien. Mit extra großem Fuß für sicheren Stand.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    98 mm
  • Ø int.:
    60 mm
  • Kapazität:
    230 ml
  • I-Höhe:
    100 mm
  • A-Höhe:
    106,5 mm