AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor
Messzylinder
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Artikelnr. 612-4007
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4007
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Preis
57,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
  • Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
  • Exzellente chemische Beständigkeit
  • Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    92 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    369 mm
  • Teilung:
    50 ml