AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Artikelnr. 612-4002
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4002
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Preis
8,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
  • Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
  • Exzellente chemische Beständigkeit
  • Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    29 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    143 mm
  • Teilung:
    2,5 ml