AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
5000 ml, , 225 mm, 190 mm, 250 ml
Artikelnr. 213-3440
Anbieter:   KARTELL
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-3440
Anbieter:  KARTELL
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
5000 ml, , 225 mm, 190 mm, 250 ml
Preis
20,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. With embossed scale and spout.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    190 mm
  • Graduierungsintervall:
    250 ml
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    225 mm
  • Seq:
    05