Messbecher mit Griff
3000 ml, , 180 mm, 165 mm, 100 ml
Catalog # 213-1625
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. With embossed scale and spout.
Documents
Specifications
- Ext.Ø:165 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:04