Messbecher mit Griff
500 ml, , 116 mm, 90 mm, 25 ml
Artikelnr. 213-3420
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. With embossed scale and spout.
Dokumente
KART1157_TDS_EN KART1159_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:90 mm
- Graduierungsintervall:25 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:116 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.