AuftragsverfolgungKontakt
Deckeleinsätze, PP, Corning® | Avantor
Deckeleinsätze, PP, Corning®
Grün
Artikelnr. 479-3003
Anbieter:   Corning
Deckeleinsätze, PP, Corning®
Artikelnr. 479-3003
Anbieter:  Corning
Deckeleinsätze, PP, Corning®
Deckeleinsätze, PP, Corning®
Grün
Preis
46,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
The white polypropylene cap insert provide colour-coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaed in resealable bags
  • Non-sterile
Documents
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    24
  • Cat. No.:
    479-3003
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung