AuftragsverfolgungKontakt
Temperature data loggers | Avantor
Temperature data loggers
Temperature data logger with one internal and four external temperature sensors, T: –40…+70 °C Int.;
T: –40…+150 °C Ext., T: ±0,5 °C (–25…+50 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±2,0 °C(70...150 °C), T: 0,1 °C
Artikelnr. COMAN2012
Anbieter:   COMARK
Temperature data loggers
Artikelnr. COMAN2012
Anbieter:  COMARK
Temperature data loggers
Temperature data logger with one internal and four external temperature sensors, T: –40…+70 °C Int.;
T: –40…+150 °C Ext., T: ±0,5 °C (–25…+50 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±2,0 °C(70...150 °C), T: 0,1 °C
Preis
633,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These data loggers measure both humidity and temperature when monitoring food in storage, transit or processing as well as pharmaceutical and general industrial applications.
  • Large memory capacity and single button control
  • Ability to log over multiple periods
  • Windows™ based evolution software for fast data download and analysis
  • LED indication of active logging and temperature or humidity alarm conditions
  • LCD displays on selected models for instant checks on current readings and alarms
  • Additional beeper warning of temperature and humidity alarm conditions
Models with thermistor sensors offer highest accuracy. K or T-Type thermocouples provide a wide measurement range. With the addition of the N2000BOX, the N2012 can measure up to five separate channels with a single logger using four external probes and one internal sensor. With the N2000ADP/K, the N2014 can measure up to four channels using three external thermocouple probes and one internal sensor.
Zertifizierung: Tough, moulded cases, dust and waterproof to IP67 standards; BS EN 60529; IEC 529 certified.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    T: –40…+70 °C Int.;
    T: –40…+150 °C Ext.
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
  • Bezeichnung:
    Temperature data logger with one internal and four external temperature sensors
  • Seq:
    02
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C (–25…+50 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±2,0 °C(70...150 °C)
  • Cat. No.:
    COMAN2012
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    16000
  • Speicher-Intervalle:
    1 s - 99 hr
  • Ansprechzeit:
    T90, 15 - 30 min
  • B×T×H:
    88×80×35 mm
  • Batterien:
    1×AA size, 3,6 V lithium battery
  • Batterielebensdauer:
    5 years
  • Display:
    LCD
  • Sensor:
    Thermistor
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COMAEVSWPRO
    EV logger software, professional version
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COMAN2000ADP/K
    Type-K adaptor for data logger, N2014
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 193,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COMAEVSW
    EV logger software, general version
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COMAN2000ADP/T
    Type-T adaptor for data logger, N2014
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COMAN2000CRU
    USB computer interface
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 114,00 €