AuftragsverfolgungKontakt
Double bossheads | Avantor
Double bossheads
Double bosshead, thumb screw M8, Aluminium, 27 mm
Artikelnr. BOCH5352
Anbieter:   BOCHEM
Double bossheads
Artikelnr. BOCH5352
Anbieter:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, thumb screw M8, Aluminium, 27 mm
Preis
27,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
  • Angle: 180 + 90°
  • Different screw types available
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Double bosshead, thumb screw M8
  • Material:
    Aluminium
  • Für Stab Ø:
    27 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.