Wolframtrioxid 99+%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Wolframtrioxid 99+%
Artikelnr. ACRO214211000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1314-35-8
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Tungsten (VI) oxide
- CAS Nummer:1314-35-8
- Formel:O₃W
- MDL-Nummer:MFCD00011466
- Molekulargewicht:231.84 g/mol
- Merck-Index:12,09947
- Schmelzpunkt:1470…1475 °C
- Dichte:7,16 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 7.16 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-231-4
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Yellow to yellow-green Powder
- Assay:≥99.0 %
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g