AuftragsverfolgungKontakt
Test sets | Avantor
Test sets
Test set I for inorganic gases
Artikelnr. 151-0176
Anbieter:   Dräger
Test sets
Artikelnr. 151-0176
Anbieter:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set I for inorganic gases
Preis
84,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Test set I for inorganic gases
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    151-0176
  • Modell:
    Test set I for inorganic gases
  • Messdauer:
    40 s