AuftragsverfolgungKontakt
Adipohydrazid 98%
Kst.-Flasche, 25 g
  ACRO203310250
Adipohydrazid 98%
  ACRO203310250
 :  1071-93-8
Adipohydrazid 98%
Adipohydrazid 98%
Kst.-Flasche, 25 g
 :  1071-93-8
57,70 €
1 * 25 g
 :  Adipyl hydrazide
  •  :1071-93-8
  •  :C₆H₁₄N₄O₂
  •  :MFCD00007614
  •  :174.2 g/mol
  •  :446 °C (1013 hPa)
  •  :178…182 °C
  •  :Gefrierschrank
  •  :213-999-5
  •  :3077
  •  :9,III
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    178 to 182 °C
  • Titration:
    ≥97.5 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    25 g