AuftragsverfolgungKontakt
Pressure Bulbs | Avantor
Pressure Bulbs
Atomiser bulb with pressure valve, red-brown, size 3, PVC, 65
Artikelnr. 612-9952
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Artikelnr. 612-9952
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Pressure Bulbs
Atomiser bulb with pressure valve, red-brown, size 3, PVC, 65
Preis
23,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    65
  • Bezeichnung:
    Atomiser bulb with pressure valve, red-brown, size 3, PVC
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.