Polyethylenglycol 400
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Polyethylenglycol 400
Artikelnr. ACRO192230010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 25322-68-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: PEG 400
- CAS Nummer:25322-68-3
- Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
- MDL-Nummer:MFCD00081839
- Molekulargewicht:400 g/mol
- Siedepunkt:>200 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:4…8 °C
- Dichte:1,1275 g/cm³
- Blitzpunkt:235 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-038-2
Dokumente
ACRO19223
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
- Water:≤1.0 % (K.F.)
- Solubility:≤20 APHA (25% in water)
- pH:4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
- Hydroxyl value:267 to 295 mg KOH/g
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Cat. No.:ACRO192230010



