AuftragsverfolgungKontakt
Trypanblau
Glasflasche, 25 g
  ACRO189350250
Trypanblau
  ACRO189350250
 :  72-57-1
Trypanblau
Trypanblau
Glasflasche, 25 g
 :  72-57-1
45,20 €
1 * 25 g
 :  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  •  :72-57-1
  •  :C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  •  :MFCD00003969
  •  :960.82 g/mol
  •  :>280 °C (Zers.)
  •  :>280 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-786-7
  • Appearance:
    Dark blue to brown-black Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • UV spectrum:
    Complies
  • Dye content:
    ≥60 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g