AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan 99.5% zur Analyse | Avantor
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. 176810025.
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Artikelnr. 176810025.
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
147,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.5 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    ≤10 APHA
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Potassium (K):
    ≤0.2 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.