Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid 97% | Avantor

Hydroxylammoniumchlorid 97%

Kst.-Flasche, 500 g
Artikelnr. ACRO170365000
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Artikelnr. ACRO170365000
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Hydroxylammoniumchlorid 97%

Kst.-Flasche, 500 g

CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
88,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:13,04853
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:155…158 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:155…158 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    151 to 157 °C (Dec)
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.