AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ACRO165590010
Toxic
Environment
Flammable
Dimethyldisulfid 99%
Artikelnr. ACRO165590010
CAS Nummer:  624-92-0
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  624-92-0
Preis
81,40 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  • CAS Number:624-92-0
  • Formula:C₂H₆S₂
  • MDL Number:MFCD00008561
  • Molecular Weight:94.2 g/mol
  • Boiling Pt:108…110 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:–85 °C
  • Density:1,0625 g/cm³
  • Flash Pt:16 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:210-871-0
  • UN:2381
  • ADR:3,II
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.06 %
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg