Standard valves
2 mm, 6 mm
Artikelnr. COWI016.1302.6.2
Anbieter: COWIE
Springe zu:
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
- Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
- Valves may be sterlised at 135 °C
- Very good chemical resistance
Spezifikationen
- Bohrung Ø:2 mm
- Seq:04
- Für Schlauch A-Ø:6 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.