AuftragsverfolgungKontakt
Pyrogallol 99% | Avantor
Pyrogallol 99%
Kst.-Flasche, 500 g
Artikelnr. ACRO164565000
Giftig
Gesundheit
Pyrogallol 99%
Artikelnr. ACRO164565000
CAS Nummer:  87-66-1
Pyrogallol 99%
Pyrogallol 99%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  87-66-1
Preis
362,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • CAS Nummer:87-66-1
  • Formel:C₆H₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00002192
  • Molekulargewicht:126.11 g/mol
  • Merck-Index:13,08090
  • Siedepunkt:309 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:131…135 °C
  • Dichte:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    131 to 135 °C
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Arsenic (As):
    ≤0.5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤20 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤5 ppm
  • Potassium (K):
    ≤20 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤5 ppm
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g
Spezifikationen