AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, gel loading, Corning® | Avantor
Pipette tips, gel loading, Corning®
Round (capillary thickness: 0,5 mm), 1 - 200 µl, -, 83 mm, Transparent, 2 racks, 200 each
Artikelnr. 612-5008
Anbieter:   Corning
Pipette tips, gel loading, Corning®
Artikelnr. 612-5008
Anbieter:  Corning
Pipette tips, gel loading, Corning®
Pipette tips, gel loading, Corning®
Round (capillary thickness: 0,5 mm), 1 - 200 µl, -, 83 mm, Transparent, 2 racks, 200 each
Preis
95,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents
These gel-loading pipette tips feature a capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Disposable
  • Certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
Bestellinformation: Available in flat and round tip configurations. Flat tips are designed for use in 0,2 and 0,4 mm sequencing gels. Round tips are designed for use in SDS-PAGE 0,5 mm gels.
Dokumente
Spezifikationen
  • Verpackt:
    2 racks, 200 each
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    1 - 200 µl
  • Länge:
    83 mm
  • Spitzentyp:
    Round (capillary thickness: 0,5 mm)
  • Spitzenfarbe:
    Transparent
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.