AuftragsverfolgungKontakt
Internal thread cryogenic vials
Selbststehend, 5,00 ml, Runder Boden, Ja, Orange
Artikelnr. 734-1853
Anbieter:   Corning
Internal thread cryogenic vials
Artikelnr. 734-1853
Anbieter:  Corning
Internal thread cryogenic vials
Internal thread cryogenic vials
Selbststehend, 5,00 ml, Runder Boden, Ja, Orange
Preis
460,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to –196 °C.
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • 2 ml self-standing vials are available in five cap colors.
  • Vials may be color coded with inserts
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
Caution: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Kapazität:
    5,00 ml
  • Bezeichnung:
    Selbststehend
  • Seq:
    10
  • Verschluss-Farbe:
    Orange
  • Boden:
    Runder Boden
  • Cat. No.:
    734-1853
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung