L(-)-Prolin 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Merck-Index:13,07871
- Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:228…233 °C
- Dichte:1,35 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- UV transmittance:≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
- pH:5.5 to 7 (2.5 % at 25°C)
- Specific optical rotation:-84.5° to -86.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
- Titration with HClO4:99.0 to 101.0 %
- Chloride (Cl):≤200 ppm
- Sulfate (SO4):≤200 ppm
- Ammonium (NH4):≤200 ppm
- Arsenic (As):≤1 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:≤0.5 % (TLC)
- Insoluble matter:≤0.005 % (in water)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.