Thermometer-Sonde
Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L, −40...+150 °C, Einstechmessungen, 3,3×100 mm
Artikelnr. 620-0365
Anbieter: COMARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−40...+150 °C
- Bezeichnung:Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
- Seq:05
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:3,3×100 mm