Thermometer-Sonde
Sonde mit Thermistor für Einstichmessungen in Lebensmitteln, rote Kappe mit Kabel (1 m), PX24L, −40...+150 °C, Einstechmessungen, 3,3×100 mm
Catalog # 620-0364
Supplier: COMARK
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Messbereich:−40...+150 °C
- Bezeichnung:Sonde mit Thermistor für Einstichmessungen in Lebensmitteln, rote Kappe mit Kabel (1 m), PX24L
- Seq:04
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:3,3×100 mm