Thermometer-Sonde
Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L, −40...+150 °C, Einstechmessungen, 3,3×100 mm
Artikelnr. 620-3175
Anbieter: COMARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−40...+150 °C
- Bezeichnung:Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
- Seq:02
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:3,3×100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.