Thermometer-Sonde
Nahrungssonde, Typ T, mit 0,7 m Kabel mit Stahlflechtung, PT23L, −100...+250 °C, Einstechmessungen, 1,6×100 mm
Artikelnr. COMAPT23L
Anbieter: COMARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−100...+250 °C
- Bezeichnung:Nahrungssonde, Typ T, mit 0,7 m Kabel mit Stahlflechtung, PT23L
- Seq:01
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:1,6×100 mm