Thermometer-Sonde
Schneller Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, PK24M, −50…+250 °C, Einstechmessungen, 3,3×100 mm
Artikelnr. 620-3172
Anbieter: COMARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−50…+250 °C
- Bezeichnung:Schneller Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, PK24M
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:3,3×100 mm