Thermometer-Sonde
Industrie-Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, IK21M, −100...+850 °C, Immersion, 1,5×100 mm
Artikelnr. 620-3171
Anbieter: COMARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−100...+850 °C
- Bezeichnung:Industrie-Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, IK21M
- Anwendung:Immersion
- Ø×L:1,5×100 mm