AuftragsverfolgungKontakt
Thermometer-Sonde
Thermometer-Sonde
Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK29M, −100…+250 °C, - mm
Catalog # COMAAK29M
Supplier:   COMARK
Thermometer-Sonde
Catalog # COMAAK29M
Supplier:  COMARK
Thermometer-Sonde
Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK29M, −100…+250 °C, - mm
Price
80,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Messbereich:
    −100…+250 °C
  • Bezeichnung:
    Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK29M
  • Ø×L:
    - mm