AuftragsverfolgungKontakt
Thermometer-Sonde | Avantor
Thermometer-Sonde
Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK28M, −100…+250 °C, - mm
Artikelnr. 620-3174
Anbieter:   COMARK
Thermometer-Sonde
Artikelnr. 620-3174
Anbieter:  COMARK
Thermometer-Sonde
Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK28M, −100…+250 °C, - mm
Preis
76,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −100…+250 °C
  • Bezeichnung:
    Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK28M
  • Ø×L:
    - mm