Caprinaldehyd 95%
Glasflasche, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
- CAS Nummer:112-31-2
- Formel:C₁₀H₂₀O
- MDL-Nummer:MFCD00007031
- Molekulargewicht:156.27 g/mol
- Siedepunkt:207…209 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:7 °C
- Dichte:0,83 g/cm³
- Blitzpunkt:85 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-957-4
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4270 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL