Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filterspitzen | Avantor
Filterspitzen
Spitzen mit universeller Passform, niedrige Retention, 10 µl, +, +, 96/Packung
Artikelnr. 614-1419
Filterspitzen
Artikelnr. 614-1419
Anbieter:  
Filterspitzen
Filterspitzen
Spitzen mit universeller Passform, niedrige Retention, 10 µl, +, +, 96/Packung
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Filterspitzen ART10, 0,1-10µl, im Rack, steril, low retention 1 * 960 ST Artikelnr.732-2220
Produkt 732-2220 ist ähnlich zu 614-1419, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Filterspitze 0.5-10 µl farblos, geringe Haftung, steril, Rack/9 AXYGEN (960 Stk) 960 Stk 1 * 960 ST Artikelnr.732-0649
Produkt 732-0649 ist ähnlich zu 614-1419, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Filterspitzen ART10, 0,1-10µl, im Rack, steril 1 * 960 ST Artikelnr.732-2219
Produkt 732-2219 ist ähnlich zu 614-1419, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
Dieses Sortiment an sterilen Filterpipettenspitzen verfügt über die effizientesten Aerosolfiltereinheiten der Branche und verhindert zuverlässig die Übertragung von Aerosolen.
  • Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
  • Spitzen aus S3 Polymer mit probensparender Oberfläche, damit es nicht zu Verzögerungen kommt: Spitzen halten praktisch keine Flüssigkeiten zurück, sodass Benutzer wirklich genaue Probenmengen abgeben können
  • ESP™-Nachladesystem ermöglicht das Nachladen von 10 Schalen in nur 90 Sekunden: Spart Zeit, Laborfläche und schont die Umwelt
Ideal für die Durchführung selbst der empfindlichsten Tests.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    96/Packung
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    10 µl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Spitzen mit universeller Passform, niedrige Retention
  • Filter:
    +
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.