Hydroxyharnstoff 98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Hydroxyharnstoff 98%
Artikelnr. ACRO151680250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 127-07-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS Nummer:127-07-1
- Formel:CH₄N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00007943
- Molekulargewicht:76.05 g/mol
- Merck-Index:13,04874
- Siedepunkt:296 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:142…146 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:142…146 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:204-821-7
Documents
ACRO15168
SDS
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:142 to 146 °C
- Titration Iodometric:≥97.5 % (on dried substance)
- Loss on drying:≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g