AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose 99+% | Avantor
D(+)-Mannose 99+%
Kst.-Flasche, 25 g
Artikelnr. ACRO150600250
D(+)-Mannose 99+%
Artikelnr. ACRO150600250
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose 99+%
D(+)-Mannose 99+%
Kst.-Flasche, 25 g
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
51,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05772
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:133 °C
  • Dichte:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.45 %
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • Appearance of solution:
    (10 % in water) Clear
  • Bacterial endotoxins:
    (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
  • Specific optical rotation:
    +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    25 g