AuftragsverfolgungKontakt
Adenin 99%
Adenin 99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # ACRO147441000
Toxic
Adenin 99%
Catalog # ACRO147441000
CAS Number:  73-24-5
Adenin 99%
Adenin 99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  73-24-5
Price
324,00 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  • CAS Number:73-24-5
  • Formula:C₅H₅N₅
  • MDL Number:MFCD00041790
  • Molecular Weight:135.13 g/mol
  • Merck Index:13,00152
  • Melting Pt:360…365 °C (Zers.)
  • Melting Pt:360…365 °C (Zersetzung)
  • Density:0,99741 g/cm³ (25 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-796-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Specifications