AuftragsverfolgungKontakt
Adenin 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  ACRO147440250
Adenin 99%
  ACRO147440250
 :  73-24-5
Adenin 99%
Adenin 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  73-24-5
106,00 €
1 * 25 g
 :  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  •  :73-24-5
  •  :C₅H₅N₅
  •  :MFCD00041790
  •  :135.13 g/mol
  •  :13,00152
  •  :360…365 °C (Zers.)
  •  :360…365 °C (Zersetzung)
  •  :0,99741 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-796-1
  •  :2811
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    White to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g