AuftragsverfolgungKontakt
Kapillardispenser
Dispensermagazin für 1 µl Kapillaren
Artikelnr. 552-0065
Anbieter:   CAMAG
Kapillardispenser
Artikelnr. 552-0065
Anbieter:  CAMAG
Kapillardispenser
Kapillardispenser
Dispensermagazin für 1 µl Kapillaren
Preis
272,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Kapillarpipetten werden dem Kapillar-Dispenser in nachfüllbaren Magazinen zugeführt. Lieferbar sind die Größen 0,5, 1, 2 und 5 µl. Für jede Kapillargröße wird ein entsprechendes Dispensermagazin benötigt. Mit dem Universal-Kapillarhalter werden die Kapillarpipetten aus dem Dispenser aufgenommen, mit Probenlösung gefüllt und an den Auftragekopf des Nanomat angelegt.
  • Einfache und komfortable Handhabung
  • Alle Einzelkomponenten sind mit denen des Vorgängermodells austauschbar
* Kapillardispenser komplett mit Zubehör: Universalkapillarhalter (552-0044), ein Dispensermagazin (552-0065) für 1 µl Kapillaren und eine Packung à 5×100 Einmal-Kapillaren 1 µl (552-0069).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dispensermagazin für 1 µl Kapillaren
  • Seq:
    05