AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Ribose 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
  ACRO132361000
D(-)-Ribose 99+%
  ACRO132361000
 :  50-69-1
D(-)-Ribose 99+%
D(-)-Ribose 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
 :  50-69-1
206,00 €
1 * 100 g
  •  :50-69-1
  •  :C₅H₁₀O₅
  •  :MFCD00135453
  •  :150.13 g/mol
  •  :12,08371
  •  :331 °C (1013 hPa)
  •  :88…92 °C
  •  :0,8 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-059-4
  • Appearance:
    White to light yellow to light beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    -19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g