D(-)-Ribose 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:50-69-1
- Formel:C₅H₁₀O₅
- MDL-Nummer:MFCD00135453
- Molekulargewicht:150.13 g/mol
- Merck-Index:12,08371
- Siedepunkt:331 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:88…92 °C
- Dichte:0,8 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-059-4
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to light yellow to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:-19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g